Learn More
2-Pyrrolidine-2-ylpyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
199.00€ - 822.00€
Identifiants chimiques
CAS 77790-61-5
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Clé InChI NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
CID PubChem 2771659
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-2-ylpyridine
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
13535000
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
446740010
1 g Flacon en verre
199.00€
1g
13545000
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
446740050
5 g Flacon en verre
822.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
77790-61-5
148.21
2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
2-pyrrolidine-2-ylpyridine
C9H12N2
NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
2771659
C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
Spécification
2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
82.0°C (0.8 mmHg)
C9H12N2
NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidine-2-ylpyridine
2771659
95%
77790-61-5
94% min. (GC)
2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2
148.21
148.21
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique en cas d’inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne
Mention d’avertissement GHS :danger
Identifiant produit
  • (±)-2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.