Learn More
2-Pyrrolidine--ylpyrimidine--carbalaldéhyde,1-ylpyrimidine-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10397594
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 937796-10-6
Formule moléculaire C9H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 177.21
Numéro MDL MFCD09863239
Clé InChI KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
CID PubChem 24229766
Nom IUPAC 2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.21
Pourcentage de pureté 97%