Learn More
2-pyrrolidine-1-yl-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10103414
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 900015-48-7
Formule moléculaire C8H10N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 182.241
Numéro MDL MFCD07021330
Clé InChI CFFWKLLEEVWNLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 2767663
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-yl-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde
SMILES C1CCN(C1)C2=NC=C(S2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.25
Pourcentage de pureté 97%