Learn More
2-Pyridineméthanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
36.10€ - 431.00€
Identifiants chimiques
CAS | 586-98-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.128 |
Numéro MDL | MFCD00006348 |
Clé InChI | SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol |
CID PubChem | 11474 |
Nom IUPAC | pyridine2-ylméthanol |
SMILES | C1=CC=NC(=C1)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15005.14 |
25 g |
36.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15005.22 |
100 g |
101.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15005.36 |
500 g |
431.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Pyridinemethanol is used as a pyridylalcohol with hypoglycemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-pyridineméthanol est utilisé comme alcool pyridylique doté d’une activité hypoglycémique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
586-98-1 | |
109.128 | |
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N | |
11474 | |
C1=CC=NC(=C1)CO |
C6H7NO | |
MFCD00006348 | |
2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol | |
pyridine2-ylméthanol |
Spécification
2-Pyridinemethanol | |
-6°C to -5°C | |
112°C to 113°C (16 mmHg) | |
C6H7NO | |
MFCD00006348 | |
Hygroscopic | |
Fully miscible in water. | |
C1=CC=NC(=C1)CO | |
109.128 | |
109.13 |
586-98-1 | |
1.131 | |
120°C (248°F) | |
1.544 | |
107849 | |
2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol | |
SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N | |
pyridine2-ylméthanol | |
11474 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 209-592-7
missing translation for 'rtecsNumber' : UT4689000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only