Learn More
2-pyridine-3-ylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
235.00€ - 709.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13078-04-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.24 |
Numéro MDL | MFCD00006370 |
Clé InChI | MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl |
CID PubChem | 2181 |
ChEBI | CHEBI:28986 |
Nom IUPAC | 3-pipéridine-2-ylpyridine |
SMILES | C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15552353
|
Thermo Scientific Acros
458980010 |
1 g |
235.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15562353
|
Thermo Scientific Acros
458980050 |
5 g |
709.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13078-04-1 | |
162.24 | |
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N | |
2181 | |
3-pipéridine-2-ylpyridine |
C10H14N2 | |
MFCD00006370 | |
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl | |
CHEBI:28986 | |
C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1 |
Spécification
2-Pyridin-3-ylpiperidine | |
9.0°C | |
270.0°C to 272.0°C | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
MFCD00006370 | |
3-piperidin-2-yl pyridine, anabasine, dl-anabasine, neonicotine, +--anabasine, 2-pyridin-3-ylpiperidine, +/--anabasine, 3-2-piperidinyl pyridine, 2-3-pyridyl piperidine, pyridine, 3-2-piperidinyl | |
C1CCC(NC1)C1=CC=CN=C1 | |
162.24 | |
CHEBI:28986 | |
97% |
13078-04-1 | |
1.0460g/mL | |
93°C | |
96% min. (GC) | |
C10H14N2 | |
1.046 | |
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYNA-N | |
3-pipéridine-2-ylpyridine | |
2181 | |
162.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne
danger
- 2-Pyridin-3-ylpiperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.