Learn More
2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10748633
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 176690-44-1
Formule moléculaire C12H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 183.21
Numéro MDL MFCD02684097
Clé InChI DTUANRRVVJRTJS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3857593
Nom IUPAC 2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C2=CN=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%