Learn More
2-pyridine-3-ylbenzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Pyridin-3-ylbenzaldehyde |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 2-pyridin-3-yl benzaldehyde, 2-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 2-3-pyridinyl benzaldehyde, 2-3-pyridyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-pyridinyl, 2-3-pyrldinyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-3-pyridinyl, pubchem22510, dtuanrrvvjrtjs-uhfffaoysa |
Poids de la formule | 183.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |