Learn More
2-Pyrazinylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10059081
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 6705-33-5
Formule moléculaire C5H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD01693938
Clé InChI LFCWHDGQCWJKCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrazinylmethanol, pyrazin-2-yl methanol, pyrazinemethanol, 2-hydroxymethyl pyrazine, 2-pyrazinemethanol, 2-hydroxymethylpyrazine, pyrazin-2-yl-methanol, unii-c27z7qi77d, pyrazin-2-ylmethan-1-ol
CID PubChem 201734
SMILES OCC1=CN=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pyrazinylmethanol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC (pyrazin-2-yl)methanol
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 95%