Learn More
2-Propionylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS 13679-75-9
Formule moléculaire C7H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 140.2
Numéro MDL MFCD00005446
Clé InChI MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
CID PubChem 26179
Nom IUPAC 1-thiophène-2-ylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CS1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11327665
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02318.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11337665
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02318.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11347665
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02318.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13679-75-9
140.2
MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
26179
CCC(=O)C1=CC=CS1
C7H8OS
MFCD00005446
1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
1-thiophène-2-ylpropan-1-one
Spécification
2-Propionylthiophene
1.124
100°C (212°F)
1.553
108934
MFPZQZZWAMAHOY-UHFFFAOYSA-N
1-thiophène-2-ylpropan-1-one
26179
98%
13679-75-9
228°C
C7H8OS
MFCD00005446
1-2-thienyl-1-propanone, 2-propionylthiophene, 1-thiophen-2-yl propan-1-one, 1-2-thienyl propan-1-one, ethyl 2-thienyl ketone, 2-propanoylthiophene, 1-propanone, 1-2-thienyl, unii-ny658tvp5m, ethyl thienyl ketone, ethyl-2-thienyl ketone
CCC(=O)C1=CC=CS1
140.2
140.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 237-182-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante