Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
155 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Tambour métallique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
Densité | 0.785g/mL at 25°C |
Quantité | 5 L |
Limite d’explosion | 0.02 |
Point d’éclair | 12°C (53.6°F) |
Température d’allumage | 750°F |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Formule linéaire | (CH3)2CHOH |
Tension de vapeur | 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C) |
Numéro UN | UN1219 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.