Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8% (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15614000
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,8% (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH Neutral
Point de fusion -89.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.785g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.3770 to 1.3780
Résidus après évaporation 0 to 0.001%
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité ACS / réactif ISO / réactif Ph.Eur./puriss. p.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.