Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
53.96€ - 529.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
Numéro MDL | MFCD00011674 |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Description
Identifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spécification
2-Propanol | |
0.785g/mL at 20°C, 0.785g/mL at 25°C | |
12°C (53.6°F) | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
UN1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.8% (GC) |
67-63-0 | |
0.02 | |
750°F | |
(CH3)2CHOH | |
44 mmHg (25°C), 33 mmHg (20°C) | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.