Learn More
2-propanol, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™
Réactif de laboratoire, ≥99,5 %
49.00€ - 423.08€
Identifiants chimiques
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
Numéro MDL | MFCD00011674 |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
CID PubChem | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15650990
|
Honeywell Research Chemicals
109827-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15660990
|
Honeywell Research Chemicals
109827-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
147.96€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15690990
|
Honeywell Research Chemicals
109827-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
423.08€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15640990
|
Honeywell Research Chemicals
109827-10L |
10 L | Boîte en acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
15670990
|
Honeywell Research Chemicals
109827-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
15680990
|
Honeywell Research Chemicals
109827-25L |
25 L | Boîte en acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Spécification
2-Propanol | |
67-63-0 | |
0.785g/mL at 25°C | |
0.02 | |
750°F | |
n20/D 1.377(lit.) | |
(CH3)2CHOH | |
33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C) | |
635639 | |
Soluble in water | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.5% |
-90°C | |
Incolore | |
77°C to 83°C (1013 hPa) | |
12°C (53.6°F) | |
Liquide | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
UN1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
Réactif de laboratoire |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Isopropanol
missing translation for 'einecsNumber' : 200-661-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NT8050000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-Propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-propanol, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™