Learn More
2-Propanol, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15694200
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Note relative au nom for pesticide residue analysis
Couleur Incolore
Densité 0.785g/mL at 25°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
Numéro UN UN1219
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité CHROMASOLV™