Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™, pour HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15634600
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
CHROMASOLV™, pour HPLC, 99,9%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -89.5°C
Note relative au nom for HPLC
Densité 0.785g/mL at 25°C
Point d’ébullition 82°C
Quantité 6 x 1 L
Indice de réfraction n20/D 1.377
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 44mmHg (25°C)
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité CHROMASOLV™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.