Learn More
2-Propanol, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 15283528
Click to view available options
2,5 L
Pour l’analyse des résidus de pesticides
Spécification
CAS 67-63-0
Acidité max. 0.0005 meq/g
Quantité 2.5 L
Plage de pourcentage du dosage min. 99.8%
Résidus après évaporation max. 5 ppm
Formule moléculaire C3H8O
Numéro MDL MFCD00011674
Numéro UN 1219
Eau max. 0.2%
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nom IUPAC propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.