Learn More
2-Propanol, réactif ACS, ≥99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen ™
Code produit. 15651700
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Réactif ACS,≥99,5%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Densité 0.785g/mL at 25°C
Point d’ébullition 83°C
Quantité 6 x 500 mL
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.377(lit.)
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif ACS