Learn More
2-Propanol, 99 %, BAKER, J.T.Baker™
Code produit. 10200871
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Acier
HDPE
Pour une utilisation en laboratoire, pour la synthèse organique et pour la recherche courante.
Une qualité de produits chimiques pour la recherche courante habituellement contrôlée par des critères physiques et souvent par des dosages (par CPG).
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Point de fusion -88.5°C
Couleur Incolore
Acidité Max. 0.002%
Alcalinité Max. 0.002%
Notes de qualité de la pureté US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité BAKER™
Densité 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Point d’ébullition 82.5°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 2.5 - 12 Vol %
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 399°C
Odeur Alcohol
Conditionnement HDPE
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 0.005%
Tension de vapeur 6.053 kPa at 25°C
Eau Max. 0.2%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.