Learn More
2-phénylphénol, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
25.80€ - 206.00€
Identifiants chimiques
CAS | 90-43-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 170.21 |
Numéro MDL | MFCD00002208 |
Clé InChI | LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol |
CID PubChem | 7017 |
ChEBI | CHEBI:17043 |
SMILES | OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10427910
|
Thermo Scientific Acros
130760050 |
5 g | Flacon en verre |
25.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10123280
|
Thermo Scientific Acros
130765000 |
500 g | Flacon en plastique |
52.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13468348
|
Thermo Scientific Acros
130760025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
206.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
90-43-7 | |
170.21 | |
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N | |
7017 | |
OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
C12H10O | |
MFCD00002208 | |
2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol | |
CHEBI:17043 |
Spécification
2-Phenylphenol | |
90-43-7 | |
100.0 | |
Blanc | |
282.0°C | |
Authentique | |
C12H10O | |
MFCD00002208 | |
15,7415 | |
2-hydroxybiphenyl, o-phenylphenol, biphenyl-2-ol, 2-biphenylol, o-hydroxybiphenyl, 2-hydroxydiphenyl, o-hydroxydiphenyl, phenylphenol, biphenylol, 1,1'-biphenyl-2-ol | |
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N | |
[1,1’-biphényle]-2-ol | |
7017 | |
2.4 mPa.s (100°C) | |
99+% |
99+% | |
99.0 | |
>56.0°C | |
1.2100g/mL | |
123°C | |
99% min. (GC) | |
C6H5C6H4OH | |
06,II,623 | |
1.21 | |
Solubility in water: 0.7g/L(20°C). Other solubilities: readily soluble in naoh solution,ethanol and acet,800g/L isopropanol,soluble in most common organic solvents | |
OC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 | |
170.21 | |
CHEBI:17043 | |
170.21 | |
Flocons cristallins |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-993-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5775000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Phenylphenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.