Learn More
Bromure de 2-phényléthylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455325
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri de l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides. Protéger de l’humidité et de l’eau. Ne pas utiliser d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenylethylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-14-7
Densité 0.965
Point d’éclair −17°C (1°F)
Formule moléculaire C8H9BrZn
Formule linéaire C6H5CH2CH2ZnBr
Numéro MDL MFCD01311437
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme phenethylzinc bromide, phenethylzinc bromide solution, bromo 2-phenylethyl zinc, phenethylzinc bromide, 0.50 m in thf, phenethylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, phenethylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2-phenylethylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI YHVLYRZWQLDARE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CC1=CC=CC=C1.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(+)1+) ; éthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 250.444
CID PubChem 5214896
Poids de la formule 250.44
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylethylzinc bromide, 0.5M in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, 2-Phenylethylzinc bromide