Learn More
Chlorhydrate de 2-phényléthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.00€ - 160.00€
Identifiants chimiques
CAS | 156-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11N·ClH |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.64 |
Clé InChI | SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d |
CID PubChem | 9075 |
Nom IUPAC | 2-phényléthanamine;hydrochloride |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
156-28-5 | |
157.64 | |
2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d | |
2-phényléthanamine;hydrochloride |
C8H11N·ClH | |
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N | |
9075 | |
C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl |
Spécification
2-Phenylethylamine hydrochloride | |
97.5 | |
220°C to 223°C | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
15,7339 | |
SKHIBNDAFWIOPB-UHFFFAOYSA-N | |
2-phényléthanamine;hydrochloride | |
9075 | |
98% |
156-28-5 | |
100.0 | |
Blanc | |
97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry) | |
C8H11N·ClH | |
2-phenylethylamine hydrochloride, 2-phenylethanamine hydrochloride, phenethylamine hydrochloride, benzeneethanamine, hydrochloride, phenethylammonium chloride, beta-phenylethylamine hydrochloride, usaf el-76, 1-phenyl-2-aminoethane hydrochloride, beta-phenethylamine hydrochloride, unii-vof61xw69d | |
C1=CC=C(C=C1)CCN.Cl | |
157.64 | |
157.64 | |
Poudre ou poudre cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 205-849-2
- 2-Phenylethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.