Learn More
2-Phénylcyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.50€ - 493.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1444-65-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.243 |
Numéro MDL | MFCD00001629 |
Clé InChI | DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone |
CID PubChem | 95592 |
Nom IUPAC | 2-phénylcyclohexan-1-one |
SMILES | C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11473577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17340.03 |
1 g |
38.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11483577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17340.06 |
5 g |
106.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17340.14 |
25 g |
493.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It can be used to produce 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl peut être utilisé pour produire du 6-oxo-6acide phényl-hexanoïque.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Température de stockage : Conserver le récipient 2 - 4°C et bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
1444-65-1 | |
174.243 | |
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N | |
95592 | |
C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 |
C12H14O | |
MFCD00001629 | |
2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone | |
2-phénylcyclohexan-1-one |
Spécification
2-Phenylcyclohexanone | |
56°C to 59°C | |
MFCD00001629 | |
Slightly soluble in water. | |
C1CCC(=O)C(C1)C2=CC=CC=C2 | |
174.243 | |
174.24 |
1444-65-1 | |
C12H14O | |
2-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenyl, 2-phenyl-cyclohexanone, 2-phenyl cyclohexanone, cyclohexanone, phenyl, 2-phenylcyclohexanon, phenylcyclohexanone, phenyl cyclohexanone, 6-phenylcyclohexanone | |
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N | |
2-phénylcyclohexan-1-one | |
95592 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-888-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only