Learn More
(2-phényle-1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Maybridge
Code produit. 10079231
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 165736-03-8
Formule moléculaire C10H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.264
Numéro MDL MFCD02682055
Clé InChI PMFCMLGAPHZRTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-phenylthiazol-4-yl methanamine, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, c-2-phenyl-thiazol-4-yl-methylamine, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, 2-phenyl, 4-aminomethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, enamine_005991, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine dihydrochloride, chembrdg-bb 4101065
CID PubChem 736526
Nom IUPAC (2-phényl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 97%