Learn More
2-phénoxyéthylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10342065
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 1758-46-9
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.182
Clé InChI IMLAIXAZMVDRGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-phenoxyethylamine, phenoxyethylamine, ethanamine, 2-phenoxy, 2-phenoxylethylamine, 2-phenoxy-ethylamine, 2-aminoethoxy benzene, ethylamine, 2-phenoxy, alpha-phenoxy-beta-aminoethane, unii-8dgq1b38r5, 2-phenoxyethylamino
CID PubChem 15651
Nom IUPAC 2-phénoxyéthanamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Phenoxyethylamine
% min. CAS 95.0
Densité 1.0480g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire C6H5O(CH2)2NH2
Quantité 5 g
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 95%