Learn More
2-Pentyn-,1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439893
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6261-22-9
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00040915
Clé InChI WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentyn-1-ol, 2-pentyne-1-ol, 2-pentynol, zlchem 1280, pubchem13063, acmc-209n5w, ksc357i0r, 2-pentyn-1-01
CID PubChem 80421
Nom IUPAC pent-2-yn-1-ol
SMILES CCC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentyn-1-ol
Densité 0.91
Point d’ébullition 154°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire CH3CH2C≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.453
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1734007
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%