Learn More
2-pentanone, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338006
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2-Pentanone is used as a solvent for lacquers and surface coatings. It acts as a flavoring agent. It is also used as a solvent for cleaning and degreasing purpose. Further, it serves as an intermediate, paint additive and coating additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-pentanone est utilisée comme solvant pour les laques et les revêtements de surface. Elle agit en tant qu’agent aromatisant. Elle est également utilisée comme solvant pour le nettoyage et le dégraissage. De plus, elle sert d’additif intermédiaire, de peinture et de revêtement.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-87-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00009400
Clé InChI XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pentanone, methyl propyl ketone, ethyl acetone, pentanone, ethylacetone, propyl methyl ketone, metylopropyloketon, methyl n-propyl ketone, methylpropyl ketone, methyl-propyl-cetone
CID PubChem 7895
ChEBI CHEBI:16472
Nom IUPAC pentan-2-one
SMILES CCCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Pentanone
Point de fusion -78°C
Densité 0.813
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Indice de réfraction 1.3905
Quantité 100 g
Numéro UN UN1249
Beilstein 506058
Merck Index 14,6114
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté ≥99%