Learn More
Acide 2-oxocyclopentylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.40€ - 131.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1460-38-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.154 |
Numéro MDL | MFCD02093672 |
Clé InChI | OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid |
CID PubChem | 3569983 |
Nom IUPAC | Acide 2-(2-oxycyclopentyl) acétique |
SMILES | C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11441600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26977.03 |
1 g |
38.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26977.06 |
5 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1460-38-4 | |
142.154 | |
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N | |
3569983 | |
C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O |
C7H10O3 | |
MFCD02093672 | |
2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid | |
Acide 2-(2-oxycyclopentyl) acétique |
Spécification
2-Oxocyclopentylacetic acid | |
47°C to 51°C | |
C7H10O3 | |
2-2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxocyclopentaneacetic acid, 2-oxo-cyclopentaneacetic acid, 2-oxocyclopentylacetic acid, 2-oxocyclopentyl acetic acid, 2-oxo-cyclopentaneaceticacid, acmc-1bx7z, 2-oxo-cyclopentyl acetic acid, cyclopentaneaceticacid, 2-oxo, 2-2-oxocyclopentyl aceticacid | |
C1CC(C(=O)C1)CC(=O)O | |
142.154 | |
142.15 |
1460-38-4 | |
>110°C (230°F) | |
MFCD02093672 | |
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(2-oxycyclopentyl) acétique | |
3569983 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only