Learn More
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
72.10€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS | 601-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.11 |
Numéro MDL | MFCD00007124 |
Clé InChI | ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid |
CID PubChem | 11760 |
Nom IUPAC | 2-nitrobenzène-1,3-diol |
SMILES | OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10321501
|
Thermo Scientific Acros
416160100 |
10 g | Flacon en verre |
72.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10509292
|
Thermo Scientific Acros
416160250 |
25 g | Flacon en verre |
154.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
601-89-8 | |
155.11 | |
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N | |
11760 | |
OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O |
C6H5NO4 | |
MFCD00007124 | |
2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid | |
2-nitrobenzène-1,3-diol |
Spécification
2-Nitroresorcinol | |
601-89-8 | |
100.0 | |
Orange | |
98% | |
MFCD00007124 | |
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-nitrobenzène-1,3-diol | |
11760 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
80°C to 84°C | |
Authentique | |
C6H5NO4 | |
2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid | |
OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O | |
155.11 | |
155.11 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-010-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Nitroresorcinol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.