Learn More
Acide 2-nitrophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10359737
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5570-19-4
Formule moléculaire C6H6BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 166.93
Numéro MDL MFCD00161358
Clé InChI SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
CID PubChem 2773548
Nom IUPAC Acide (2-nitrophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 147.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Nitrophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.