Learn More
2-Nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489443
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Nitrophénol est un bloc de construction servant d’indicateur acido-basique et d’inhibiteur de corrosion pour les alliages d’aluminium-cuivre. Il est également utilisé dans la fabrication de colorants, de colorants pour peinture, de produits chimiques en caoutchouc et de substances anti-moisissures.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,1 g/l à 20°C), l’éthanol, le chloroforme, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-75-5
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00011688
Clé InChI IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
CID PubChem 6947
ChEBI CHEBI:16260
Nom IUPAC 2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Nitrophenol
Point de fusion 44°C to 48°C
Densité 1.26
Point d’ébullition 214°C to 216°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1663
Beilstein 775403
Merck Index 14,6620
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 98%