Learn More
Acide 2-nitrobenzyèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
92.30€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS 5570-19-4
Formule moléculaire C6H6BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 166.93
Numéro MDL MFCD00161358
Clé InChI SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
CID PubChem 2773548
Nom IUPAC Acide (2-nitrophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11334865
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17988.03
1 g
92.30€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11344865
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L17988.06
5 g
346.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
5570-19-4
166.93
SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
2773548
OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
C6H6BNO4
MFCD00161358
2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
Acide (2-nitrophényl)boronique
Spécification
2-Nitrobenzeneboronic acid
149°C to 151°C
MFCD00161358
2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
166.93
166.93
5570-19-4
C6H6BNO4
3032097
SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Acide (2-nitrophényl)boronique
2773548
96%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante