Learn More
2-nitrobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
14.30€ - 53.10€
Identifiants chimiques
CAS | 552-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.121 |
Numéro MDL | MFCD00007132 |
Clé InChI | CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde |
CID PubChem | 11101 |
ChEBI | CHEBI:66927 |
Nom IUPAC | 2-nitrobenzaldéhyde |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10799395
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01264EA |
10 g |
14.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10163074
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01264EE |
50 g |
32.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10646514
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01264FA |
100 g |
53.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
552-89-6 | |
151.121 | |
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N | |
11101 | |
2-nitrobenzaldéhyde |
C7H5NO3 | |
MFCD00007132 | |
o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde | |
CHEBI:66927 | |
C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-] |
Spécification
2-Nitrobenzaldehyde | |
97.0 | |
Flacon en verre ambré | |
O2NC6H4CHO | |
o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde | |
C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-] | |
151.121 | |
CHEBI:66927 | |
97% |
552-89-6 | |
97% | |
C7H5NO3 | |
MFCD00007132 | |
CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N | |
2-nitrobenzaldéhyde | |
11101 | |
151.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.Nocif en cas d’ingestion.Provoque une sévère irritation des yeux.Provoque une irritation cutanée.Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l’eau et au savon.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution a
Avertissement