Learn More
Chlorure de 2-naphthoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
53.50€ - 851.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2243-83-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H7ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.626 |
Numéro MDL | MFCD00004093 |
Clé InChI | XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride |
CID PubChem | 75246 |
Nom IUPAC | Chlorure de naphtalène2-carbonyle |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11457946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14046.09 |
10 g |
53.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14046.18 |
50 g |
179.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14046.30 |
250 g |
851.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2243-83-6 | |
190.626 | |
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N | |
75246 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl |
C11H7ClO | |
MFCD00004093 | |
2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride | |
Chlorure de naphtalène2-carbonyle |
Spécification
2-Naphthoyl chloride | |
48°C to 52°C | |
>110°C (230°F) | |
C11H7ClO | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de naphtalène2-carbonyle | |
75246 | |
98% |
2243-83-6 | |
159°C to 160°C (9 mmHg) | |
Pungent | |
MFCD00004093 | |
907776 | |
2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl | |
190.626 | |
190.63 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-822-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only