Learn More
2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.10€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 135-19-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.17 |
Numéro MDL | MFCD00004067 |
Clé InChI | JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol |
CID PubChem | 8663 |
ChEBI | CHEBI:10432 |
Nom IUPAC | Naphtalène-2-ol |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10338603
|
Thermo Scientific Acros
156972500 |
250 g | Flacon en plastique |
29.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10397470
|
Thermo Scientific Acros
156970010 |
1 kg | Flacon en plastique |
60.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13438388
|
Thermo Scientific Acros
156970050 |
5 kg | Récipient en plastique |
192.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
135-19-3 | |
144.17 | |
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | |
8663 | |
Naphtalène-2-ol |
C10H8O | |
MFCD00004067 | |
2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol | |
CHEBI:10432 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O |
Spécification
2-Naphthol | |
97.5 | |
120.0°C to 124.0°C | |
285.0°C to 286.0°C | |
Authentique | |
C10H8O | |
MFCD00004067 | |
15,6469 | |
Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O | |
144.17 | |
CHEBI:10432 | |
98% |
135-19-3 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
153°C | |
97.5% min. (GC) | |
C10H7OH | |
06,627 | |
2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol | |
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | |
Naphtalène-2-ol | |
8663 | |
144.17 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.EN CAS D’INGESTION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-182-7
- 2-Naphthol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only