Learn More
acide 2-naphthoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
20.30€ - 48.90€
Identifiants chimiques
CAS | 93-09-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.183 |
Numéro MDL | MFCD00004101 |
Clé InChI | UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid |
CID PubChem | 7123 |
ChEBI | CHEBI:36106 |
Nom IUPAC | Acide carboxylique-napthalène-2 |
SMILES | C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05102.06 |
5 g |
20.30€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11381827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05102.14 |
25 g |
48.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Naphthoic acid is an unprotected acid undergoes lithiation, e.g. with s-BuLi, by stereospecific 1,4-addition, providing a facile route to 1,2,2-trisubstituted 1,2-dihydronaphthalenes. It is also used as an intermediate in organic synthesis. The fluorescence spectra and electronic absorption of 2-naphthoic acid was studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 2-naphthoïque est un acide non protégé soumis à une lithiation, par exemple avec s-BuLi, par addition-1,4 stéréospécifique, pourvoyant une voie facile vers les 1,2,2-trisubstitués 1,2-dihydronaphtalènes Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Les spectres de fluorescence et l’absorption électronique de l’acide naphthoïque 2 ont été étudiés.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther diéthylique, le méthanol et l’acétate d’éthyle 20 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
93-09-4 | |
172.183 | |
UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N | |
7123 | |
Acide carboxylique-napthalène-2 |
C11H8O2 | |
MFCD00004101 | |
2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid | |
CHEBI:36106 | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O |
Spécification
2-Naphthoic acid | |
182°C to 186°C | |
205°C (401°F) | |
MFCD00004101 | |
14,6382 | |
Soluble in alcohol,diethyl ether,methanol,and ethyl acetate (20mg/ml). Insoluble in water. | |
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O | |
172.183 | |
CHEBI:36106 | |
≥98% |
93-09-4 | |
1.08 | |
C11H8O2 | |
972039 | |
2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid | |
UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N | |
Acide carboxylique-napthalène-2 | |
7123 | |
172.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 202-217-8
missing translation for 'rtecsNumber' : QL1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only