Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles 2 ml
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
485.69€
Spécification
Description | Forme : Standard |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Graduations | 1/100 |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10686581
|
Greiner Bio-One
710180 |
Conditionnée individuellement dans un emballage en papier/plastique |
485.69€
1000 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Forme : Standard | |
Stérile | |
1/100 | |
Pipette sérologique |
Polystyrène | |
Oui | |
2 ml |