Learn More
2-Méthylpyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
80.90€ - 348.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-38-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.15 |
Numéro MDL | MFCD00014491 |
Clé InChI | RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 13003 |
Nom IUPAC | 2-méthylpyrrolidine |
SMILES | CC1CCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11398297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031902.03 |
1 g |
80.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11308307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031902.06 |
5 g |
348.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Methylpyrrolidine can be used to produce 2-(2-methylpyrrolidinyl)benzaldehyde at the temperature of 152°C. It is commonly used as organic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
765-38-8 | |
85.15 | |
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpyrrolidine |
C5H11N | |
MFCD00014491 | |
13003 | |
CC1CCCN1 |
Spécification
2-Methylpyrrolidine | |
0.834 g/mL | |
Amine-like | |
1.437 | |
UN2733 | |
Soluble in water. | |
CC1CCCN1 | |
85.15 | |
85.15 | |
Liquide |
765-38-8 | |
2°C (37°F) | |
C5H11N | |
MFCD00014491 | |
pyrrolidine, 2-methyl, 2-methyl-pyrrolidine, 2-methylpyrolidine, 2-methyl-pyrolidine, 2-methyl pyrrolidine, pubchem9410, pyrrolidine,2-methyl, acmc-209mch, acmc-1aspi, rac-2-methyl-pyrrolidine | |
RGHPCLZJAFCTIK-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpyrrolidine | |
13003 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-144-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only