Learn More
Acide (2-méthylpropyl)boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10364592
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84110-40-7
Formule moléculaire C4H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.94
Numéro MDL MFCD00134156
Clé InChI ZAZPDOYUCVFPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylboronic acid, isobutaneboronic acid, 2-methylpropyl boronic acid, 1-isobutaneboronic acid, 2-methylpropaneboronic acid, 2-methylprop-1-ylboronic acid, unii-khx76h7jhz, khx76h7jhz, 2-methyl-1-propylboronic acid, 2-methyl-1-propaneboronic acid
CID PubChem 2734395
Nom IUPAC acide 2-méthylpropylboronique
SMILES CC(C)CB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methylpropyl)boronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 108°C to 111°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 04,III,1965
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 101.94
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (2-Methylpropyl)boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.