Learn More
(+/-)-2-Méthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-07-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.165 |
Numéro MDL | MFCD00005954 |
Clé InChI | JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560 |
CID PubChem | 66057 |
Nom IUPAC | 2-méthylpipérazine |
SMILES | CC1CNCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24405.14 |
25 g |
39.70€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11455857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24405.22 |
100 g |
112.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-07-9 | |
100.165 | |
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N | |
66057 | |
CC1CNCCN1 |
C5H12N2 | |
MFCD00005954 | |
piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560 | |
2-méthylpipérazine |
Spécification
(+/-)-2-Methylpiperazine | |
62°C to 66°C | |
65°C (149°F) | |
C5H12N2 | |
UN2925 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpipérazine | |
66057 | |
98% |
109-07-9 | |
155°C to 156°C | |
Amine-like | |
MFCD00005954 | |
383566 | |
piperazine, 2-methyl, 2-methyl-piperazine, +/--2-methylpiperazine, 2methylpiperazine, 2-methylpiperazin, 2-methypiperazine, 2-methylpiperizine, 3-methylpiperazine, 2-methyl piperazine, pubchem8560 | |
CC1CNCCN1 | |
100.165 | |
100.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H228
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-644-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TM1225020
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only