Learn More
2-méthylpentane, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
57.18€ - 686.42€
Identifiants chimiques
CAS | 107-83-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD00009406 |
Clé InChI | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
CID PubChem | 7892 |
Nom IUPAC | 2-méthylpentane |
SMILES | CCCC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11345046
|
Thermo Scientific Acros
127341001 |
100 mL | Flacon en verre |
57.18€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10222652
|
Thermo Scientific Acros
127340010 |
1 L | Flacon en verre |
433.16€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10774094
|
Thermo Scientific Acros
127340025 |
2.5 L | Flacon en verre |
686.42€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
107-83-5 | |
86.18 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 | |
CCCC(C)C |
C6H14 | |
MFCD00009406 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
2-méthylpentane |
Spécification
2-Methylpentane | |
107-83-5 | |
100.0 | |
Incolore | |
60.0°C | |
Authentic | |
C6H14 | |
1.3700 to 1.3720 | |
01, 148 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpentane | |
7892 | |
99+% | |
Liquide |
Pure | |
99.0 | |
-154.0°C | |
0.6600g/mL | |
−23°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CH2CH2CH(CH3)2 | |
MFCD00009406 | |
0.66 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol | |
CCCC(C)C | |
86.18 | |
86.18 | |
Pures |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and wa
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-523-4
- 2-Methylpentane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.