Learn More
Chlorure de 2-méthylhexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334806
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41693-47-4
Formule moléculaire C7H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 148.63
Numéro MDL MFCD01318644
Clé InChI WKEBLSOTVYFYKY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methylcaproyl chloride, 2-methyl hexanoyl chloride, hexanoyl chloride,2-methyl
CID PubChem 3458543
Nom IUPAC 2-chlorure de méthylhexanoyl
SMILES CCCCC(C)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylhexanoyl chloride
Densité 0.957
Point d’ébullition 163°C
Point d’éclair 55°C (131°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 1 g
Numéro UN UN2920
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 148.63
Pourcentage de pureté 97%