Learn More
2-méthylfurane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
33.87€ - 111.56€
Identifiants chimiques
CAS | 534-22-5, 123-31-9 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00003248 |
Clé InChI | VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran |
CID PubChem | 10797 |
Nom IUPAC | 2-méthylfurane |
SMILES | CC1=CC=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10081140
|
Thermo Scientific Acros
126830050 |
5 mL | Flacon en verre |
33.87€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10046183
|
Thermo Scientific Acros
126832500 |
250 mL | Flacon en verre |
46.63€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10552521
|
Thermo Scientific Acros
126830010 |
1 L | Flacon en verre |
111.56€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
534-22-5, 123-31-9 | |
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N | |
10797 | |
CC1=CC=CO1 |
MFCD00003248 | |
methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran | |
2-méthylfurane |
Spécification
2-Methylfuran | |
534-22-5, 123-31-9 | |
100.0 | |
Jaune | |
63.0°C to 66.0°C | |
Authentique | |
C5H6O | |
MFCD00003248 | |
01,682; 14,209 | |
methylfuran, sylvan, 2-methyl furan, silvan, furan, 2-methyl, 5-methylfuran, alpha-methylfuran, furan, methyl, silvan czech, .alpha.-methylfuran | |
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylfurane | |
82.1 | |
4 mPa.s (25°C) | |
99% |
Stabilized | |
98.5 | |
-88.7°C | |
0.9100g/mL | |
−26°C | |
98.5% min. (GC) | |
1.4320 to 1.4340 | |
17, 36 | |
0.91 | |
Solubility in water: 0.3g/100mL(20 c). Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
CC1=CC=CO1 | |
0.01% hydroquinone | |
10797 | |
82.1 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-594-5
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only