Learn More
2-Méthylcyclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.14€ - 299.49€
Identifiants chimiques
CAS 583-59-5
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.188
Numéro MDL MFCD00001443
Clé InChI NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
CID PubChem 11418
Nom IUPAC 2-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11465313
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12877.AP
500 mL
89.14€
500mL
11475313
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12877.0F
2500 mL
299.49€
2500mL
Description
Description
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylcyclohexanol est utilisé dans la préparation de l’acide acétique-(ester 2-méthyl-cyclohexyl) par réaction avec l’anhydride acétique. De plus, il est utilisé pour étudier l’effet des solvants organiques sur l’époxyde hydrolase.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
583-59-5
114.188
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
11418
CC1CCCCC1O
C7H14O
MFCD00001443
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
2-méthylcyclohexan-1-ol
Spécification
2-Methylcyclohexanol
583-59-5
0.929
58°C (136°F)
1.462
UN2617
2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
2-méthylcyclohexan-1-ol
11418
97%
cis + trans
-21°C
163°C to 166°C
C7H14O
MFCD00001443
1847535
Slightly miscible with water.
CC1CCCCC1O
114.188
114.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H332
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302+H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MÉTHYLCYCLOHEXANOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 209-512-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GW0220000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante