Learn More
2-méthylbutane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5%
223.38€ - 490.42€
Identifiants chimiques
CAS | 78-78-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.15 |
Numéro MDL | MFCD00009338 |
Clé InChI | QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 |
CID PubChem | 6556 |
ChEBI | CHEBI:30362 |
Nom IUPAC | 2-méthylbutane |
SMILES | CCC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15692830
|
Honeywell-Chromasolv
270342-1L |
1 L | Flacon en verre |
223.38€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15602840
|
Honeywell-Chromasolv
270342-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
490.42€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
78-78-4 | |
72.15 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
6556 | |
2-méthylbutane |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 | |
CHEBI:30362 | |
CCC(C)C |
Spécification
2-Methylbutane | |
78-78-4 | |
100.0000% | |
28°C | |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
1730723 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylbutane | |
6556 | |
72.15 | |
HPLC |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5% | |
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 240 nm, max. 0.07 at 220 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 1.0 at 192 nm | |
0.62 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−51°C | |
CH3CH2CH(CH3)2 | |
UN1265 | |
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12 | |
CCC(C)C | |
72.15 | |
CHEBI:30362 | |
>99.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Pentanes
missing translation for 'einecsNumber' : 201-142-8
Recommended Storage : Room Temp
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 2-Methylbutane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopentane