Learn More
2’-méthylbiphényl-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
65.40€ - 238.00€
Identifiants chimiques
CAS 7111-68-4
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Numéro MDL MFCD03424630
Clé InChI SEEYJCMPEVOYTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-methylphenyl benzaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carboxaldehyde, toluol-benzaldehyd, 2-o-tolyl benzaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-methyl-1,1-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde
CID PubChem 1393189
Nom IUPAC 2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11479420
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50285.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11489420
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50285.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
7111-68-4
196.25
SEEYJCMPEVOYTF-UHFFFAOYSA-N
1393189
CC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1C=O
C14H12O
MFCD03424630
2-2-methylphenyl benzaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carboxaldehyde, toluol-benzaldehyd, 2-o-tolyl benzaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-methyl-1,1-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde
2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Spécification
2'-Methylbiphenyl-2-carboxaldehyde
C14H12O
Air Sensitive
SEEYJCMPEVOYTF-UHFFFAOYSA-N
2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
1393189
98%
7111-68-4
MFCD03424630
2-2-methylphenyl benzaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carboxaldehyde, 2'-methylbiphenyl-2-carboxaldehyde, toluol-benzaldehyd, 2-o-tolyl benzaldehyde, 2'-methyl-biphenyl-2-carbaldehyde, 2-methyl-1,1-biphenyl-2-carbaldehyde, 2'-methyl 1,1'-biphenyl-2-carbaldehyde
CC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1C=O
196.25
196.25
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante