Learn More
Acide 2-méthylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11436386
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2-Methylbenzeneboronic acid is a reagent used for Pd-catalyzed arylation using Suzuki-Miyaura cross-coupling in water, Ruthenium catalyzed direct arylation reactions, Ligand-free copper-catalyzed coupling reactions, Rhodium-catalyzed asymmetric 1,4-addition reactions. Reagent used in Preparation of chiral monophosphorus ligands in asymmetric Suzuki-Miyaura coupling reaction, Human farnesyl pyrophosphate synthase inhibitors as antitumor agents for multiple myeloma cells
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-méthylbenzèneboronique est un réactif utilisé pour l’arylation catalysée par le Pd à l’aide du couplage croisé de Susuki-Miyaura dans l’eau, des réactions d’arylation directe catalysées par le ruthénium, des réactions de couplage catalysées par le cuivre sans ligands, des réactions 1,4 d’addition asymétrique catalysées par le rhodium. Réactif utilisé dans la préparation de ligands monophosphorés chiraux dans la réaction de couplage asymétrique de la Souzuki-Miyaura, les inhibiteurs de la synthase du pyrophosphate de farnésyle humain comme agents antitumoraux pour les cellules myélomateuses multiples
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16419-60-6
Formule moléculaire C7H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.96
Numéro MDL MFCD00093526
Clé InChI NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
CID PubChem 2733267
Nom IUPAC (2-methylphenyl)boronic acid
SMILES CC1=CC=CC=C1B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylbenzeneboronic acid
Point de fusion ∼162°C to 164°C
Quantité 1 g
Beilstein 2935796
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 135.96
Pourcentage de pureté 98%