Learn More
Ester de pinacol d’acide 2-(méthylamino)pyrimidine-5-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471476
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2L’ester pinacol de l’acide-(méthylamino) pyrimidine-5-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 904326-88-1
Formule moléculaire C11H18BN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 235.094
Numéro MDL MFCD11878345
Clé InChI QDOXNCAIXITTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, n-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid,pinacol ester, 2-methylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylamino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl-amine, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl amine, n-m ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine
CID PubChem 46739641
Nom IUPAC N-méthyl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 122°C to 125°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.09
Pourcentage de pureté 96%