Learn More
(2-Méthyl-6-quinolinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 173.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |