Learn More
(2-Méthyl-6-quinolinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10229942
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 108166-02-5
Formule moléculaire C11H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Numéro MDL MFCD06659066
Clé InChI HLFYJILNIBADGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylquinolin-6-yl methanol, 2-methyl-6-quinolinyl methanol, 2-methylquinoline-6-methanol, 6-quinolinemethanol,2-methyl, 6-quinolinemethanol, 2-methyl, 6-hydroxymethyl-2-methylquinoline, acmc-1bsb5, 2-methyl-6-quinolyl methan-1-ol, 6-hydroxymethyl-2-methyl-1-azanaphthalene
CID PubChem 2795481
Nom IUPAC (2-méthylquinoline-6-yl)méthanol
SMILES CC1=CC=C2C=C(CO)C=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Methyl-6-quinolinyl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 97%