Learn More
2-méthyl-1-propanol, Honeywell
97.37€ - 195.24€
Identifiants chimiques
CAS | 78-83-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00004740 |
Clé InChI | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol |
CID PubChem | 6560 |
ChEBI | CHEBI:46645 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-1-ol |
SMILES | CC(C)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33064-1L |
1 L |
97.37€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643880
|
Honeywell Riedel-de Haën
33064-2.5L |
2.5 L |
195.24€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
78-83-1 | |
74.123 | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
6560 | |
2-méthylpropan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
CHEBI:46645 | |
CC(C)CO |
Spécification
2-Methyl-1-Propanol | |
78-83-1 | |
28°C (82.4°F) | |
(CH3)2CHCH2OH | |
1212 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
CC(C)CO | |
74.123 | |
2.55 (vs air) | |
74.12g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. | |
0.803g/mL at 25°C | |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
1730878 | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-1-ol | |
6560 | |
CHEBI:46645 | |
≥99% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338 + P310-P403 + P235
H226-H315-H318-H335-H336
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-148-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NP9625000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 2-Methyl-1-propanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-methylpropan-1-ol
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-méthyl-1-propanol, Honeywell